MOLT-3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
human blood
embalagem
tube of 5 μg 90021901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90021901-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Modal no. 97; hypertetraploid
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human acute T lymphoblastic leukaemia
Descrição de linhagem celular
Derived from the peripheral blood of a 19 year old male with acute lymphoblastic leukaemia whilst in relapse. A stable T-cell leukaemia line. The cells should be handled under laboratory containment level 2 conditions.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 5-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. A maximum cell density of 1-2x1,000,000/ml is achieved.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)