PE/CA-PJ34 (clone C12)
97062513, human oral cavity, squamous cell carcinoma. Epithelial morphology.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
PE/CA-PJ34 (clone C12), 97062513
fonte biológica
human mouth
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human basaloid squamous cell carcinoma
Descrição de linhagem celular
The human basaloid squamous cell line PE/CA-PJ34 (clone 12) has been established from the oral cavity of a 60 year old male patient in December 1996. The cells, that are also known as Plaepi 34, express cytokeratin.
Aplicação
Study of human squamous carcinoma
Meio de cultura
IDMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding a 1-4 x 10,000 cells/cm using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)