Documentos Principais
RLC 27
90071811, rat liver, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
rat liver
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Fibroblast
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
Nome do produto
RLC 27, 90071811
fonte biológica
rat liver
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat liver
Descrição de linhagem celular
Derived from the liver of a 13 day old male rat. Mycoplasma eliminated by the original depositor with MC-210. RLC 27 is tumorigenic in nude mice.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serium (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)