KU-812 Cell Line human
90071807, human blood, Lymphoblast
Sinônimo(s):
Human KU-812 Line, KU-812 Human Cells
About This Item
Produtos recomendados
product name
KU-812 Cell Line human, 90071807
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human myelogenous leukaemia
Descrição de linhagem celular
A chronic myelogenous leukaemia cell line with a Philadelphia chromosome. The cells are morphologically characteristic of basophils.
Aplicação
Chromosome and tumourigenicity studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.