Documentos Principais
175BR
90011863, human skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
175BR, 90011863
fonte biológica
human skin
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human skin fibroblast
Descrição de linhagem celular
Established from an adult male with primary carcinoma. The donor was the brother of the donor of 174BR (Sigma Catalogue number. 90011895).
Aplicação
DNA repair studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)