346446
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (7749), 360-2500 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Gel de sílica, high-purity grade (7749), with gypsum binder and fluorescent indicator, suitable for thin layer chromatography (TLC)
grau
high-purity grade (7749)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
EMD Millipore®
técnica(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
5-40 μm
tamanho de poro
- cm3/g pore volume
60 Å pore size
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?