About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
XC, 88120601
fonte biológica
rat muscle
embalagem
tube of 5 μg 88120601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88120601-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 42
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Rat Wistar sarcoma
Descrição de linhagem celular
Original tumour induced in outbred Wistar rats by intramuscular injection of Rous sarcoma virus. The cells have virus genome but do not normally release infectious virus. The XC plaque assay is an indirect method of detection for MuLV in cultured cells.
Aplicação
Plaque assay and virus studies: Rous sarcoma virus, MuLV
Meio de cultura
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)