RPMI 2650
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88031602, human nose, Epithelial
Sinônimo(s):
RPMI Cell Culture Medium
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human nose
embalagem
tube of 5 μg 88031602-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88031602-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
Epithelial
produtos
Mucoid material
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 9,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 8,11
THO1: 6,8
TPOX: 8
vWA: 16,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.