Documentos Principais
PAP 7
Reactivity: Anti-Papaya Proteinase 4, 86080701
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8.653
Reatividade
Anti-Papaya Proteinase 4
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody recognises papaya proteinase 4. It does not recognise papaya proteinase omega, papain or chymopapain. Deposited for patent purposes.
Imunogênio
Mixture of papaya proteinase omega and 4
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)