Documentos Principais
L929S
86032004, mouse adipose tissue, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
L929S, 86032004
fonte biológica
mouse adipose tissue
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse areolar adipose tissue
Descrição de linhagem celular
Grows spontaneously in suspension in low serum concentrations. It can also be grown in serum-free medium supplemented with 0.5% bactopeptone.
Aplicação
Virus and metabolic studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)