Documentos Principais
YAC-1
86022801, mouse lymph, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
YAC-1, 86022801
fonte biológica
mouse lymph
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse lymphoma
Descrição de linhagem celular
Induced by inoculation of Moloney leukaemia virus into a new-born A/Sn mouse. Sensitive to the cytoxic activity of naturally occurring killer cells in mice (NK cells). Often used as target cells in NK assays.
Aplicação
NK assays
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)