Documentos Principais
B65
85042305, rat nerve, Neuronal
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
B65, 85042305
fonte biológica
rat nerve
embalagem
tube of 5 μg 85042305-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85042305-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Neuronal
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat nervous tissue neuronal
Descrição de linhagem celular
Ethyl nitrosourea induced tumour cell line. Neuronal cells are useful for research into the distribution of neurotransmitter synthesis and brain specific antigens among nerve and glia. Cell morphology significantly affected when grown in serum free media.
Aplicação
Neurobiological studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)