HCA-7 Colony 29
2091238, human colon, Epithelial
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HCA-7 Colony 29, 02091238
fonte biológica
human colon
embalagem
tube of 5 μg 02091238-DNA-5UG
pkg of vial of cells 02091238-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Near Diploid
morfologia
Epithelial
produtos
Expresses Cox-2
receptores
EGF. Parent HCA-7 cell line: wildtype APC. Known mutations:Parent HCA-7 cell line: RER phenotype, p53
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 8,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)