C9972
Cholera Toxin B subunit
biotin conjugate, lyophilized powder
Sinônimo(s):
CTB
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
biotin conjugate
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~12 kDa
composição
Protein, ~40% Lowry
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
chave InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in immunofluorescence
- in the analysis of major histocompatibility complex (MHC) class II lipid raft partitioning
- in live cell three-dimensional tracking of SH-SY5Y human neuroblastoma cells
- to assess the toll-like receptors (TLR) and FcRγ (Fc receptor γ chain) – CARD9 (caspase recruitment domain family member 9) activation by cholera Toxin B (CTB)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
forma física
Nota de análise
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?