C6239
Cinalukast
~98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-4-[[3-(2-(4-Cyclobutyl-2-thiazolyl)ethenyl)phenyl]amino]-2,2-diethyl-4-oxobutanoic acid, Ro 24-5913
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CC)(CC(=O)Nc1cccc(\C=C\c2nc(cs2)C3CCC3)c1)C(O)=O
InChI
1S/C23H28N2O3S/c1-3-23(4-2,22(27)28)14-20(26)24-18-10-5-7-16(13-18)11-12-21-25-19(15-29-21)17-8-6-9-17/h5,7,10-13,15,17H,3-4,6,8-9,14H2,1-2H3,(H,24,26)(H,27,28)/b12-11+
chave InChI
BZMKNPGKXJAIDV-VAWYXSNFSA-N
Informações sobre genes
human ... CYSLTR1(10800)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research