Documentos Principais
5.08052
Sigma-Aldrich
iMDK
≥98% (HPLC), solid, midkine inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Midkine Inhibitor, iMDK, 3-(2-(4-Fluorobenzyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-2H-chromen-2-one, 3-(2-(4-Fluorobenzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)-2H-chromen-2-one, MDK Expression Inhibitor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H13FN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
376.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Midkine Inhibitor, iMDK,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C3=CN4C=C(SC4=N3)CC5=CC=C(C=C5)F
chave InChI
IWFKQTWYILKFGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The midkine inhibitor, iMDK, demonstrates strong antiproliferative and antitumor effects both in vitro and in vivo in non-small-cell lung cancer. It also induces apoptosis of primary effusion lymphoma through G2/M cell cycle arrest.
Aplicação
Midkine Inhibitor, iMDK may be used to study its anti-cancer activity on primary effusion lymphoma (PEL) in vitro.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Midkine
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Hao, H., et al. 2013. PLoS ONE8, e71093.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3