Documentos Principais
CLS351172
Corning® Falcon® 96 Well Cell Culture Plate
flat clear polystyrene, lid, sterile
Sinônimo(s):
96 Well Cell Culture Plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiais
flat clear polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
fabricante/nome comercial
Corning 351172
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
tamanho
96 well
tipo de ligação
cell culture treated
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3511724065269103431