C6154
Z-Gln-Gly
γ-glutamyl donor substrate
Sinônimo(s):
N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-glutaminyl-glycine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C15H19N3O6/c16-12(19)7-6-11(14(22)17-8-13(20)21)18-15(23)24-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H2,16,19)(H,17,22)(H,18,23)(H,20,21)
chave InChI
SOUXAAOTONMPRY-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3