C5867
Anti-Ciliated Cell Marker antibody, Mouse monoclonal
clone LhS 28, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LhS 28, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~45 kDa
reatividade de espécies
human, hamster
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using BHK a21 cells
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoelectron microscopy
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)