Documentos Principais
C4785
Sigma-Aldrich
Colagenase
0.2 μm filtered, release of physiologically active rat pancreatic islets tested, Type XI-S, 2-5 FALGPA units/mg solid, >1200 CDU/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
>1200 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
peso molecular
68-130 kDa
adequação
release of physiologically active rat pancreatic islets tested
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
Effective release of cells from tissue requires the action of collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Collagenase treatment can cause some cells to die. Typically, concentrations varying from 0.1 to 5 mg/mL are used for digestion. The duration of reaction varies from 15 minutes to several hours and yields a satisfactory efficiency of cell dissociation without causing too much cell death. Krebs Ringer buffer with calcium and BSA is preferred and Zn2+ is required for activity. This enzyme is tested for suitability for the release of hepatocytes (at approx. 1 mg/mL in a total volume of 100 mL) for each rat liver.
Definição da unidade
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
Nota de preparo
Also contains clostripain, nonspecific neutral protease, and tryptic activities.
Prepared from Type XI (C7657)
substrato
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Stephen Coleman et al.
BMC musculoskeletal disorders, 13, 61-61 (2012-05-01)
Dupuytren's contracture (DC) is a progressive fibroproliferative disorder characterized by development of nodules and collagen cords within the palmar fascia of the hand. Collagenase clostridium histolyticum (CCH) is currently approved in adults with DC for the nonsurgical treatment of a
Mako Kato et al.
International journal of pharmaceutics, 423(2), 428-434 (2011-12-27)
Elevated interstitial fluid pressure (IFP) in a tumor is a barrier to tumor accumulation of systemic delivery of nanocarriers. In this study, we investigated whether intravenous injection of type I collagenase (collagenase-1) reduced IFP in tumors and increased the accumulation
H E Van Wart et al.
Biochemistry, 24(23), 6520-6526 (1985-11-05)
The substrate specificities of three class I (beta, gamma, and eta) and three class II (sigma, epsilon, and zeta) collagenases from Clostridium histolyticum have been investigated by quantitating the kcat/KM values for the hydrolysis of 53 synthetic peptides with collagen-like
Thomas J Edkins et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 70, 408-414 (2012-08-03)
This paper summarizes the development and validation of five enzyme activity methods to assess the specific inhibition of human endogenous matrix metalloproteinases MMP-1 (interstitial collagenase), MMP-2 (gelatinase A), MMP-3 (stromelysin 1), MMP-8 (collagenase 2) and MMP-13 (collagenase 3) by anti-Collagenase
A N Balamurugan et al.
Transplantation, 93(7), 693-702 (2012-02-10)
The optimal enzyme blend that maximizes human islet yield for transplantation remains to be determined. In this study, we evaluated eight different enzyme combinations (ECs) in an attempt to improve islet yield. The ECs consisted of purified, intact or truncated