Key Documents
C403000
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
tamanho de poro
1000 Å
capacidade
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3