567704
Sphingolipid Ceramide N-Deacylase, Pseudomonas sp.
Sinônimo(s):
SCDase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Pseudomonas spp.)
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥1 units/mL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
atividade externa
α- and β-N-acetylgalactosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Outras notas
Sueyoshi, N., et al. 1997. J. Lipid Res. 38, 1923.
Ito, M., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 24370.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1