Documentos Principais
G401000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
tamanho de poro
1000 Å
capacidade
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)