Key Documents
U701000
Sigma-Aldrich
DMT-rU-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
tamanho de poro
1000 Å
capacidade
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3