Documentos Principais
U60100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-rU-CPG
pore size 500 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
embalagem
pkg of 1 × 1 g U601001-01
tamanho de poro
500 Å
capacidade
≥95.0 % (Coupling Efficiency)
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)