C3309
Cesium chloride
BioXtra, ≥99.5% (titration)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.5% (titration)
Formulário
powder
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
perda
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (20 °C, 3 M in H2O)
pf
645 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorção
≤0.03 at 260 in H2O at 3 M
≤0.03 at 280 in H2O at 3 M
aplicação(ões)
hematology
histology
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?