Documentos Principais
1.02041
Supelco
Cesium chloride
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Cesium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
ClCs
Número CAS:
Peso molecular:
168.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-600-2
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0% (silver nitrate titration)
Formulário
solid
potência
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
646 °C
solubilidade
1860 g/L
densidade
3.97 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1800 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.03%
traços de cátion
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7