Documentos Principais
219650
Millipore
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses.
Sinônimo(s):
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
ClCs
Número CAS:
Peso molecular:
168.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 2011
Ensaio
≥99% (silver nitrate titration)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 500 mg/mL
traços de cátion
Pb: ≤0.01%
atividade externa
DNases, RNases, proteases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses. Absorbance: (3 M, H2O, 260 nm): ≤0.1; (3 M, H2O, 280 nm): ≤0.02.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1