Documentos Principais
914545
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
AnhydroBeads, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Sinônimo(s):
Cesium monochloride
About This Item
Fórmula linear:
CsCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
linha de produto
AnhydroBeads
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystals
tamanho de partícula
-10 mesh
pf
645 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Cesium chloride finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade CsCl can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qi Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), e1803095-e1803095 (2018-08-25)
The fabrication of high-quality perovskite film highly relies on chemical composition and the synthesis method of perovskite. So far, sequentially deposited MA0.03 FA0.97 Pb(I0.97 Br0.03 )3 polycrystalline film is adopted to produce high-performance perovskite solar cells with record power conversion