C2970
Monoclonal Anti-Cathepsin L antibody produced in mouse
clone 33/2, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-CATL, Anti-CTSL, Anti-MEP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
33/2, monoclonal
peso molecular
antigen (human cathepsin L) 25 kDa
antigen (human procathepsin L) 42 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, mink, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:200 using whole cell extract of a cultured mink lung cell line
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTSL1(1514)
mouse ... Ctsl(13039)
rat ... Ctsl1(25697)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado