94046
Sodium phosphate dibasic solution
BioUltra, 0.5 M in H2O
Sinônimo(s):
Disodium hydrogen phosphate solution, di-Sodium hydrogen phosphate solution
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Formulário
liquid
concentração
0.5 M in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
8.8-9.4 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
1.064 g/mL at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.019
λ: 280 nm Amax: 0.016
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- to supplement Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) in calcifying medium to induce the calcification of vascular smooth muscle cells (VSMCs)
- to prepare a stock solution of CaCl2 and MgCl2 to synthesize calcium phosphate (CPB) and magnesium phosphate bions (MPBs) respectively
- to supplement 2xYT agar plates to culture BL21 DE3 star cells and BL21dLac Gold cells
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for Alcohol Dehydrogenase products.