S5136
Fosfato de sódio
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato de sódio, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- in the preparation of 1X PBS (phosphate buffer saline) for whole organ decellularization of porcine kidneys
- as a component of PBS in porcine pancreas decellularization
- in the preparation of synthetic P calibration material
- in the preparation of PBS (phosphate-buffered saline)
- in the preparation of M9 buffer
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?