Documentos Principais
C2684
Supelco
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide
size 1.5 mm × 1 well
About This Item
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NB.51
tamanho
1.5 mm × 1 well
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)