C75M10W
MPAGE®® Comb
0.75 mm, 10 wells, for use with MPAGE®® Gel Caster
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
mPAGE® Combs 0.75 mm 10 Wells, 5pk,
embalagem
pkg of 5 packs
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
L × A
10.1 cm × 8.3 cm
tamanho do gel
8.3 cm × 10.1 cm
espessura do gel
0.75 mm
tamanho do poço
10 wells
volume do poço
33 μL
compatibilidade
for use with mPAGE® Gel Caster components: