C15M15W
MPAGE®® Comb
1.5 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Sinônimo(s):
mini gel combs
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
mPAGE® Combs 1.5 mm 15 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
embalagem
pkg of 5 packs
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
L × A
10.1 cm × 8.3 cm
tamanho do gel
8.3 cm × 10.1 cm
espessura do gel
1.5 mm
tamanho do poço
15 wells
volume do poço
39 μL
compatibilidade
for use with mPAGE® Gel Caster components: