Documentos Principais
MSPA15
MPAGE®Mini Spacer Plates
1.5 mm
Sinônimo(s):
mini gel plates
About This Item
Código UNSPSC:
41105312
Nome do produto
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.5 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Materiais
glass plate
embalagem
pkg of 5 packs
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
L × A
10.1 cm × 8.3 cm
tamanho do gel
8.3 cm × 10.1 cm
espessura do gel
1.5 mm
compatibilidade
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Sealing Gaskets
Combs:
  • 1.5 mm, 10 wells1.5 mm, 15 wells
Descrição geral
Use 1.5 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 1.5 mm thickness.
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany