LUXGCS
mPAGE® Lux Curing Station
Sinônimo(s):
gel curing instrument
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
100 - 240 V, 1.5 A
descrição
Instrument for curing mini gels using UV light, does not include casters, plates or combs.
embalagem
pkg of 1 pack
fabricante/nome comercial
mPAGE®
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
15-30 °C ambient temp. limit
20-80% humidity limit (non-condensing)
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Altura
>2000 m , altitude
C × L × A
41.275 cm × 29.21 cm × 32.385 cm
tamanho do gel
8.3 cm × 10.1 cm
espessura do gel
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
tamanho do poço × volume
0.75 mm × 10 well (25 μL) × 15 well (10 μL)
1.0 mm × 10 well (40 μL) × 15 well (25 μL)
1.5 mm × 10 well (60 μL) × 15 well (36 μL)
volume do poço
10 well , using 10-well comb
15 well , using 15-well comb
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Componentes
Compatibilidade
- mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit
- mPAGE® Lux Masked Short Plates
- mPAGE® Lux Mixing Tubes
- mPAGE® Combs
- mPAGE® Mini Spacer Plates
- mPAGE® Mini Gel Tank
- mPAGE® Mini Wet Transfer System