LUXRGTKIT
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit
Reagent Kit of Resolving Solution, Diluent and Stacking Solution for MPAGE® Lux Curing Station
Sinônimo(s):
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit for mPAGE® Lux Curing Station
About This Item
Produtos recomendados
product name
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit,
prazo de validade
12 mo.
Nível de qualidade
embalagem
kit of 1 kit (~75 gels)
fabricante/nome comercial
Millipore
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Componentes
- mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution
- mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent
- mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution
Compatibilidade
- mPAGE® Lux Curing Station
- mPAGE® Lux Masked Short Plates
- mPAGE® Lux Mixing Tubes
- mPAGE® Combs
- mPAGE® Mini Spacer Plates
- mPAGE® Mini Gel Tank
- mPAGE® Mini Wet Transfer System
Descrição-alvo
- mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution
- mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent
- mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system