MSPA75
MPAGE®Mini Spacer Plates
0.75 mm
Sinônimo(s):
mini gel plates
About This Item
Código UNSPSC:
41105312
Produtos recomendados
Nome do produto
mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Materiais
glass plate
embalagem
pkg of 5 packs
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
L × A
10.1 cm × 8.3 cm
tamanho do gel
8.3 cm × 10.1 cm
espessura do gel
0.75 mm
Descrição geral
Use 0.75 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 0.75 mm thickness.
Compatibilidade
These plates can be used for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
- 0.75 mm, 10 wells
- 0.75 mm, 15 wells
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany