C1230
Z-Ile-Glu(O-ME)-Thr-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
≥90% (TLC), powder
Sinônimo(s):
Z-IETD-FMK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 20 mM, clear, colorless to light yellow
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)CF
InChI
1S/C28H39FN4O11/c1-4-15(2)23(33-28(43)44-14-17-8-6-5-7-9-17)26(41)30-18(10-11-21(36)37)25(40)32-24(16(3)34)27(42)31-19(12-22(38)39)20(35)13-29/h5-9,15-16,18-19,23-24,34H,4,10-14H2,1-3H3,(H,30,41)(H,31,42)(H,32,40)(H,33,43)(H,36,37)(H,38,39)/t15-,16+,18-,19-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
CTXDBLYOEUERAT-VUVYEONESA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
- to study the activity of caspase-8 in porcine kidney cells
- to study its effects on porcine parvovirus (PPV)-induced caspase-3 activity in steroidogenic luteal cells
- to study its effects on retinal ganglion and astroglia in rat eyes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?