Documentos Principais
C0987
Sigma-Aldrich
CGP-13501
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
3-(3′,5′-Di-tert-butyl-4′-hydroxy)phenyl-2,2-dimethylpropanal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
290.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 24 mg/mL
originador
Novartis
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(C)(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H30O2/c1-17(2,3)14-9-13(11-19(7,8)12-20)10-15(16(14)21)18(4,5)6/h9-10,12,21H,11H2,1-8H3
chave InChI
XGWATTXMMMANFJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Positive allosteric modulator of GABAB receptors.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience