BMSIPD960025BS
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 25 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPD9600-25BS
diâm. do cordão
25 mm
compatibilidade
50mL stainless steel grinding jars
Descrição geral
Pack of loose 25mm Stainless Steel grinding balls for use with tube homogenizers.