Key Documents
BMSD113260
Benchmark Zirconium Oxide Bulk Beads
bead diam. 6 mm, Ceria Stabilized
Sinônimo(s):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
zirconia (oxide)
Características
Ceria Stabilized
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D1132-60
diâm. do cordão
6 mm
compatibilidade
BeadBug and BeadBlaster
Descrição geral
Loose, bulk satellites, Ceria Stabilized zirconium, 6mm diameter, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Aplicação
bead, homogenization, lysis, zirconium, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)