Documentos Principais
BMSD113328
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 2.8 mm, acid washed
Sinônimo(s):
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads, grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 1,000 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D1133-28
diâm. do cordão
2.8 mm
compatibilidade
BeadBug and BeadBlaster
Descrição geral
Loose, bulk beads, stainless steel,2.8mm diameter, acid washed, for bead homogenization
Aplicação
bead, homogenization, lysis, stainless steel, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)