Z742479
BeadBug™ unfilled tubes, with caps and sealing ring
pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D1031-T21
Categorias relacionadas
Descrição geral
Empty microtubes are non-skirtedSupplied with caps and sealing ring
For use with D1030 BeadBug™ Microtube Homogenizer.
For use with D1030 BeadBug™ Microtube Homogenizer.
Informações legais
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742479-50EA | 4061835332960 |