Documentos Principais
BMSIPD960010BS
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 500 g
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPD9600-10BS
diâm. do cordão
10 mm
compatibilidade
25mL stainless steel grinding jars
Descrição geral
Pack of loose 10mm stainless steel grinding balls for use with tube homogenizers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)