Documentos Principais
BMSD113210TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 1 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Sinônimo(s):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
(zirconium)
grau
Molecular Biology (TriplePure)
embalagem
pkg of 250 g
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D1132-10TP
diâm. do cordão
1 mm
compatibilidade
BeadBug and BeadBlaster
Descrição geral
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Aplicação
Bead homogenization
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)