Key Documents
BMSD113201TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 0.1 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Sinônimo(s):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
(zirconium)
grau
Molecular Biology (TriplePure)
embalagem
pkg of 250 g
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D1132-01TP
diâm. do cordão
0.1 mm
compatibilidade
BeadBug and BeadBlaster
Descrição geral
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Aplicação
Bead homogenization
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)