Documentos Principais
BMSIPD1196MP
Sigma-Aldrich
Toughened Genomics 96 Deep Well Plate for BeadBlaster 96
polyethylene, capacity 2 mL, pack of 1 ×
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.15
Materiais
polyethylene
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPD1196-MP
embalagem
pack of 1 ×
capacidade
2 mL
compatibilidade
BeadBlaster 96
Descrição geral
Toughened polyethylene 96 square well genomics plate. 2.0 mL per well.
Aplicação
genomics
Características e benefícios
  • Toughened
  • Deep well
Informações legais
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)