B9553
Monoclonal Anti-Bone Morphogenetic Protein 2 antibody produced in mouse
clone 65529.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-BMP-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
65529.111, monoclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BMP2(650)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3